Imprimer
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Formyl-2,4-dimethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
H63711.03 H63711.06
H63711.03EA 121 EUR
H63711.03 H63711.06
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Purity: 96% CAS No.: 253870-02-9 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD06202342
Formule: C8H9NO3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202342
Numéro CAS: 253870-02-9