Imprimer
Fmoc-3-(1-naphthyl)-D-alanine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-D-1-Nal-OH, N-Fmoc-3-(1-naphthyl)-D-alanine
H63688.03 H63688.06
H63688.03EA 63.2 EUR
H63688.03 H63688.06
Fmoc-3-(1-naphthyl)-D-alanine 98%
Fmoc-3-(1-naphthyl)-D-alanine
Purity: 98% CAS No.: 138774-93-3 Molecular Formula: C28H23NO4 Formula Weight: 437.49 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 9160026 MDL No.: MFCD00191200
Formule: C₂₈H₂₃NO₄
Poids moléculaire: 437.495 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191200
Numéro CAS: 138774-93-3