Boc-Abu-OH 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)butyric acid, Boc-L-2-aminobutanoic acid, BOC-L-α-Aminobutyric acid, Boc-L-Abu-OH, (S)-2-(Boc-amino)butyric acid
Purity: 95%
CAS No.: 34306-42-8
Molecular Formula: C9H17NO4
Formula Weight: 203.24
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 6801706
Optical Rotation: -18°(c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00037267
Formule:
C₉H₁₇NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00037267 Numéro CAS: 34306-42-8 |