(R)-Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 95%
CAS No.: 5874-57-7
Molecular Formula: C4H9NO3.HCl
Formula Weight: 155.58
Physical Form: Solid
Melting Point: 163-166° dec
Optical Rotation: -4°(c=4 in ethanol)
MDL No.: MFCD00066121
Formule:
C₄H₉O₃N·HCl Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066121 Numéro CAS: 5874-57-7 |