5-tert-Butyl-1-methyl-L-glutamate hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 6234-01-1
Molecular Formula: C10H19NO4.HCl
Formula Weight: 253.72
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 3572140
MDL No.: MFCD00153438
Formule:
C₁₀H₁₉NO₄ |
Numéro MDL:
MFCD00153438 Numéro CAS: 6234-01-1 EINECS: 228-348-0 |