Imprimer
L-Proline-tert-butyl ester 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H63657.03 H63657.06
H63657.03EA 69.9 EUR
H63657.03 H63657.06
L-Proline-tert-butyl ester 98%
L-Proline-tert-butyl ester
Purity: 98% CAS No.: 2812-46-6 Molecular Formula: C9H17NO2 Formula Weight: 171.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Colourless MDL No.: MFCD00037879
Formule: C₉H₁₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00037879
Numéro CAS: 2812-46-6
EINECS: 220-558-0