Imprimer
5-Bromotryptamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(2-Aminoethyl)-5-bromoindole
H63653.MD H63653.03 H63653.06
H63653.MDEA 106 EUR
H63653.MD H63653.03 H63653.06
5-Bromotryptamine 97%
5-Bromotryptamine
Purity: 97% CAS No.: 3610-42-2 Molecular Formula: C10H11BrN2 Formula Weight: 239.11 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00130169
Formule: C₁₀H₁₁BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130169
Numéro CAS: 3610-42-2
EINECS: 222-779-8