Imprimer
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-fluorobenzene
H63632.06 H63632.03
H63632.06EA 231 EUR
H63632.06 H63632.03
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 98%
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
Purity: 98% CAS No.: 1184918-22-6 Molecular Formula: C7H5Br2F Formula Weight: 267.92 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD12911576
Formule: C₇H₅Br₂F
Poids moléculaire: 267.923 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12911576
Numéro CAS: 1184918-22-6
ADR: 8 III