Fmoc-Lys(Mtt)-OH 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Nα-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine, Nα-Fmoc-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine
Purity: 95%
CAS No.: 167393-62-6
Molecular Formula: C41H40N2O4
Formula Weight: 624.77
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00237166
Formule:
C₄₁H₄₀N₂O₄ Poids moléculaire: 624.781 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00237166 Numéro CAS: 167393-62-6 |