Imprimer
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H63603.03 H63603.06
H63603.03EA 221 EUR
H63603.03 H63603.06
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline 97%
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Purity: 97% CAS No.: 102393-82-8 Molecular Formula: C8H3BrCl2N2 Formula Weight: 277.93 Physical Form: Solid Appearance: Off-white MDL No.: MFCD09744007
Formule: C₈H₃BrCl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09744007
Numéro CAS: 102393-82-8