N-Methylpyridin-3-amine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 18364-47-1
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Physical Form: Liquid
Appearance: Yellow
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD01418130
Formule:
C₆H₈N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01418130 Numéro CAS: 18364-47-1 ADR: 6.1,III |