N-Boc-thiourea 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
tert-Butyl carbamothioylcarbamate
Purity: 97%
CAS No.: 268551-65-1
Molecular Formula: C6H12N2O2S
Formula Weight: 176
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Melting Point: 142° dec
MDL No.: MFCD04039987
Formule:
C₆H₁₂N₂O₂S Poids moléculaire: 176.234 g/mol Point de fusion: 142 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04039987 Numéro CAS: 268551-65-1 |