Imprimer
4-(Boc-amino)indole-3-carboxaldehyde 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H63587.MD H63587.03
H63587.MDEA 152 EUR
H63587.MD H63587.03
4-(Boc-amino)indole-3-carboxaldehyde 97%
4-(Boc-amino)indole-3-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 885266-77-3 Molecular Formula: C14H16N2O3 Formula Weight: 260.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD04973990
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₃
Numéro MDL: MFCD04973990
Numéro CAS: 885266-77-3