L-1-Naphthylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-1-Nal-OH, 3-(1-Naphthyl)-L-alanine
Purity: 95%
CAS No.: 55516-54-6
Molecular Formula: C13H13NO2
Formula Weight: 215.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 4352833
MDL No.: MFCD00066086
Formule:
C₁₃H₁₃NO₂ Poids moléculaire: 215.252 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00066086 Numéro CAS: 55516-54-6 |