Imprimer
Fmoc-Asp(OAll)-OH 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-Asp(allyl ester)-OH, N-Fmoc-L-aspartic acid 4-allyl ester
H63585.06 H63585.14
H63585.06EA 128 EUR
H63585.06 H63585.14
Fmoc-Asp(OAll)-OH 98%
Fmoc-Asp(OAll)-OH
Purity: 98% CAS No.: 146982-24-3 Molecular Formula: C22H21NO6 Formula Weight: 395.41 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 111-115° Beilstein Reference: 6670219 Optical Rotation: -27°(c=1 in DMF) MDL No.: MFCD00190874
Formule: C₂₂H₂₁NO₆
Poids moléculaire: 395.41 g/mol
Point de fusion: 111…115 °C
Numéro MDL: MFCD00190874
Numéro CAS: 146982-24-3