2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 1159599-99-1
Molecular Formula: C5H9NO.C2H2O4
Formula Weight: 189.17
MDL No.: MFCD11976178
Formule:
C₇H₁₁NO₅ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11976178 Numéro CAS: 1159599-99-1 |