Imprimer
Boc-4-(Fmoc-amino)-1-phenylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-3-(4-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)phenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid, Boc-p-amino-Phe(Fmoc)-OH, Boc-Phe(4-NHFmoc)-OH, N-Boc-4-(Fmoc-amino)-L-phenylalanine
H63543.03 H63543.06
H63543.03EA 75.4 EUR
H63543.03 H63543.06
Boc-4-(Fmoc-amino)-1-phenylalanine 95%
Boc-4-(Fmoc-amino)-1-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 114346-31-5 Molecular Formula: C29H30N2O6 Formula Weight: 502.56 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00151889
Formule: C₂₉H₃₀N₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151889
Numéro CAS: 114346-31-5