3-(2-Naphthyl)-D-alanine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 95%
CAS No.: 76985-09-6
Molecular Formula: C13H13NO2
Formula Weight: 215.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 4352384
Optical Rotation: +12°(c= 1M HCl)
MDL No.: MFCD00038546
Formule:
C₁₃H₁₃NO₂ |
Numéro MDL:
MFCD00038546 Numéro CAS: 76985-09-6 EINECS: 616-416-6 |