Fmoc-Dap(Alloc)-OH 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Fmoc-Dap(Aloc)-OH, (S)-3-Allyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)propionic acid
Purity: 95%
CAS No.: 188970-92-5
Molecular Formula: C22H22N2O6
Formula Weight: 410.42
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 9161065
MDL No.: MFCD00273468
Formule:
C₂₂H₂₂N₂O₆ Poids moléculaire: 410.426 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00273468 Numéro CAS: 188970-92-5 |