N-Formyl-L-methionine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 95%
CAS No.: 4289-98-9
Molecular Formula: C6H11NO3S
Formula Weight: 177.22
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00021033
Formule:
C₆H₁₁NO₃S |
Numéro MDL:
MFCD00021033 Numéro CAS: 4289-98-9 |