Imprimer
Fmoc-Oic-OH 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2S,3aS,7aS)-1-Fmoc-octahydroindole-2-carboxylic acid, (2S,3aS,7aS)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid
H63491.MD H63491.03
H63491.MDEA 134 EUR
H63491.MD H63491.03
Fmoc-Oic-OH 98%
Fmoc-Oic-OH
Purity: 98% CAS No.: 130309-37-4 Molecular Formula: C24H25NO4 Formula Weight: 391.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00191201
Formule: C₂₄H₂₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00191201
Numéro CAS: 130309-37-4