Imprimer
3-Hydroxyisonicotinic acid 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid
H63465.03 H63465.06
H63465.03EA 41.6 EUR
H63465.03 H63465.06
3-Hydroxyisonicotinic acid 98%
3-Hydroxyisonicotinic acid
Purity: 98% CAS No.: 10128-71-9 Molecular Formula: C6H5NO3 Formula Weight: 139.11 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 383677 MDL No.: MFCD00234165
Formule: C₆H₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234165
Numéro CAS: 10128-71-9