7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 73075-45-3
Molecular Formula: C9H10ClN.HCl
Formula Weight: 204.10
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD08461076
Formule:
C₉H₁₁Cl₂N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08461076 Numéro CAS: 73075-45-3 |