Imprimer
N-Acetyl-D-alanine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Ac-D-Ala-OH, Ac-D-Ala-OH
H63450.03 H63450.06
H63450.03EA 54.4 EUR
H63450.03 H63450.06
N-Acetyl-D-alanine 98%
N-Acetyl-D-alanine
Purity: 98% CAS No.: 19436-52-3 Molecular Formula: C5H9NO3 Formula Weight: 131.13 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00063133
Formule: C₅H₉NO₃
Poids moléculaire: 131.131 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063133
Numéro CAS: 19436-52-3
EINECS: 243-066-8