Fmoc-4-chloro-L-phenylalanine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Fmoc-4-chloro-Phe-OH, N-Fmoc-4-chloro-L-phenylalanine, Fmoc-Phe(4-Cl)-OH
Purity: 98%
CAS No.: 175453-08-4
Molecular Formula: C24H20ClNO4
Formula Weight: 421.87
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 9437838
MDL No.: MFCD00080281
Formule:
C₂₄H₂₀ClNO₄ Poids moléculaire: 421.877 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00080281 Numéro CAS: 175453-08-4 |