Imprimer
2-Thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-thiazolidinone 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H63447.MD H63447.03
H63447.MDEA 103 EUR
H63447.MD H63447.03
2-Thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-thiazolidinone 95%
2-Thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-thiazolidinone
Purity: 95% CAS No.: 315-08-2 Molecular Formula: C10H6F3NOS2 Formula Weight: 277.28 Physical Form: Solid Appearance: Off-white MDL No.: MFCD00126176
Formule: C₁₀H₆F₃NOS₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126176
Numéro CAS: 315-08-2