Imprimer
Calcium benzoate hydraté, (max. 8% H₂O) 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Calcium dibenzoate hydrate, Benzoic acid calcium salt hydrate
A12358.36 A12358.22
A12358.36EA 190 EUR
A12358.36 A12358.22
Calcium benzoate hydraté, (max. 8% H₂O) 98%
Calcium benzoate hydraté
Calcium benzoate hydrate is used in used in the food industry as a preservative.
Purity: 98% CAS No.: 2090-05-3 Molecular Formula: (C6H5CO2)2Ca.xH2O Formula Weight: 282.32(anhy) MDL No.: MFCD00167164
Formule: C₁₄H₁₀CaO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167164
Numéro CAS: 2090-05-3
EINECS: 218-235-4