Imprimer
N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): BTEE, Bz-Tyr-OEt
H63434.06 H63434.14
H63434.06EA 60.9 EUR
H63434.06 H63434.14
N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester 98%
N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester
Purity: 98% CAS No.: 3483-82-7 Molecular Formula: C18H19NO4 Formula Weight: 313.35 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 118-121° Beilstein Reference: 2223819 MDL No.: MFCD00002388
Formule: C₁₈H₁₉NO₄
Point de fusion: 118…121 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002388
Numéro CAS: 3483-82-7
EINECS: 222-469-2