Imprimer
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-((Trifluoromethyl)thio)phenyl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)phenyl trifluoromethyl sulphide, {4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenyl}acetic acid, 4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenylacetic acid
H63432.03 H63432.06
H63432.03EA 77.6 EUR
H63432.03 H63432.06
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 243977-23-3 Molecular Formula: C9H7F3O2S Formula Weight: 236.21 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00236351
Formule: C₉H₇F₃O₂S
Poids moléculaire: 236.208 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236351
Numéro CAS: 243977-23-3