Imprimer
Boc-O-benzyl-D-Tyrosine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Boc-O-benzyl-D-tyrosine, Boc-D-Tyr(Bzl)-OH
H63427.06 H63427.14
H63427.06EA 119 EUR
H63427.06 H63427.14
Boc-O-benzyl-D-Tyrosine 95%
Boc-O-benzyl-D-tyrosine
Purity: 95% CAS No.: 63769-58-4 Molecular Formula: C21H25NO5 Formula Weight: 371.43 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00038249
Formule: C₂₁H₂₅NO₅
Numéro MDL: MFCD00038249
Numéro CAS: 63769-58-4