D-Methionine methyl ester hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 69630-60-0
Molecular Formula: C6H13NO2S.HCl
Formula Weight: 199.7
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00070385
Formule:
C₆H₁₃NO₂S·HCl Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00070385 Numéro CAS: 69630-60-0 |