Imprimer
L-Alanine-4-nitroanilide hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Ala-pNA·HCl, L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride
H63393.MD H63393.03 H63393.06
H63393.MDEA 61.1 EUR
H63393.MD H63393.03 H63393.06
L-Alanine-4-nitroanilide hydrochloride 98%
L-Alanine-4-nitroanilide hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 31796-55-1 Molecular Formula: C9H11N3O3.HCl Formula Weight: 245.66 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: Pale yellow Beilstein Reference: 6303731 MDL No.: MFCD00039088
Formule: C₉H₁₂ClN₃O₃
Poids moléculaire: 245.663 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039088
Numéro CAS: 31796-55-1
EINECS: 250-811-0