Imprimer
Methyl-2-methylpropionimidate hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl isobutyrimidate hydrochloride
H63386.03 H63386.06
H63386.03EA 75.3 EUR
H63386.03 H63386.06
Methyl-2-methylpropionimidate hydrochloride 97%
Methyl-2-methylpropionimidate hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 39739-60-1 Molecular Formula: C5H11NO.HCl Formula Weight: 137.61 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: White MDL No.: MFCD03844704
Formule: C₅H₁₂ClNO
Poids moléculaire: 137.607 g/mol
Numéro MDL: MFCD03844704
Numéro CAS: 39739-60-1