Fmoc-Glu(OMe)-OH 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-Fmoc-L-glutamic acid 5-methyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 145038-50-2
Molecular Formula: C21H21NO6
Formula Weight: 383.39
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD01076132
Formule:
C₂₁H₂₁NO₆ |
Numéro MDL:
MFCD01076132 Numéro CAS: 145038-50-2 |