3-(2-Naphtyl)alanine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(S)-alpha-Amino-2-naphthalenepropionic Acid, (S)-2-Amino-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid, H-3-(2-Naphthyl)-Ala-OH
Purity: 97%
CAS No.: 58438-03-2
Molecular Formula: C13H13NO2
Formula Weight: 215.25
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 2726272
Optical Rotation: -11°(c= 1M HCl)
MDL No.: MFCD00066087
Formule:
C₁₃H₁₃NO₂ Poids moléculaire: 215.25 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00066087 Numéro CAS: 58438-03-2 |