Imprimer
2,4-Dichloro-3-cyanopyridine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4-Dichloropyridine-3-carbonitrile, 2,4-Dichloronicotinonitrile
H63347.03 H63347.06
H63347.03EA 118 EUR
H63347.03 H63347.06
2,4-Dichloro-3-cyanopyridine 95%
2,4-Dichloro-3-cyanopyridine
Purity: 95% CAS No.: 180995-12-4 Molecular Formula: C6H2Cl2N2 Formula Weight: 173.00 Physical Form: Solid UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD09750302
Formule: C₆H₂Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09750302
Numéro CAS: 180995-12-4
ADR: 6.1,III