Imprimer
Fmoc-Orn(Alloc)-OH 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-Orn(Aloc)-OH, Nδ-Allyloxycarbonyl-Nα-Fmoc-L-ornithine
H63331.06 H63331.14
H63331.06EA 139 EUR
H63331.06 H63331.14
Fmoc-Orn(Alloc)-OH 95%
Fmoc-Orn(Alloc)-OH
Purity: 95% CAS No.: 147290-11-7 Molecular Formula: C24H26N2O6 Formula Weight: 438.47 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00798637
Formule: C₂₄H₂₆N₂O₆
Poids moléculaire: 438.48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798637
Numéro CAS: 147290-11-7