Imprimer
Thiazole-2-carbaldehyde 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Thiazolecarboxaldehyde, Thiazole-2-carboxaldehyde
H63329.03 H63329.06
H63329.03EA 72.8 EUR
H63329.03 H63329.06
Thiazole-2-carbaldehyde 95%
Thiazole-2-carbaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 10200-59-6 Molecular Formula: C4H3NOS Formula Weight: 113.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 68°(154°F) Physical Form: Liquid Density: 1.288 Refractive Index: 1.574 Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: 61-63°/15mm MDL No.: MFCD00142924
Formule: C₄H₃NOS
Point d'ébullition: 61…63 °C (15 mmHg)
Densité: 1,288
Point éclair: 68 °C (154 °F)
Numéro MDL: MFCD00142924
Numéro CAS: 10200-59-6