(R)-tert-Butyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
D-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride, H-D-Phe-OtBu·HCl, H-D-Phe-OtBu.HCl
Purity: 98%
CAS No.: 3403-25-6
Molecular Formula: C13H19NO2.HCl
Formula Weight: 257.76
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00153455
Formule:
C₁₃H₁₉NO₂·HCl |
Numéro MDL:
MFCD00153455 Numéro CAS: 3403-25-6 |