4-[2-(Boc-amino)ethyl]aniline 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
tert-Butyl 4-aminophenethylcarbamate, 4-(2-Aminoethyl)aniline, 4-BOC protected
Purity: 97%
CAS No.: 94838-59-2
Molecular Formula: C13H20N2O2
Formula Weight: 236.31
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Appearance: Brown
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD05663961
Formule:
C₁₃H₂₀N₂O₂ |
Numéro MDL:
MFCD05663961 Numéro CAS: 94838-59-2 ADR: 6.1,III |