4-Fluoro-3-nitrotoluène 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 446-11-7
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Physical Form: Liquid
Appearance: Red-brown
Boiling Point: 241° dec
Beilstein Reference: 2253853
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00007060
Formule:
C₇H₆FNO₂ Poids moléculaire: 155.13 g/mol Point d'ébullition: 241 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007060 Numéro CAS: 446-11-7 ADR: 6.1 III |