3-(2-Thienyl)-L-alanine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
H-β-(2-Thienyl)-Ala-OH, 3-(2-Thienyl)-L-alanine, (S)-2-Amino-3-(thiophen-2-yl)propanoic acid
Purity: 95%
CAS No.: 22951-96-8
Molecular Formula: C7H9NO2S
Formula Weight: 171.21
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 255-263° dec
Beilstein Reference: 82872
Optical Rotation: -31°(c=1 in water)
MDL No.: MFCD00064335
Formule:
C₇H₉NO₂S Poids moléculaire: 171.214 g/mol Point de fusion: 255…263 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064335 Numéro CAS: 22951-96-8 |