Imprimer
N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-D-Phe(4-I)-OH
H63292.03 H63292.06
H63292.03EA 90.7 EUR
H63292.03 H63292.06
N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine 98%
N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
Purity: 98% CAS No.: 205526-29-0 Molecular Formula: C24H20INO4 Formula Weight: 513.32 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Sensitivity: Light Sensitive Beilstein Reference: 9159551 MDL No.: MFCD00672557
Formule: C₂₄H₂₀INO₄
Numéro MDL: MFCD00672557
Numéro CAS: 205526-29-0