Imprimer
(S)-2-Amino-4-oxo-4-(tritylamino)butanoic acid hydrate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ngamma-Trityl-L-asparagine hydrate, H-Asn(Trt)-OH hydrate, H-Asn(Trt)-OH·H₂O, Nγ-Trityl-L-Asparagine hydrate
H63285.03 H63285.06
H63285.03EA 45.1 EUR
H63285.03 H63285.06
(S)-2-Amino-4-oxo-4-(tritylamino)butanoic acid hydrate 98%
(S)-2-Amino-4-oxo-4-(tritylamino)butanoic acid hydrate
Purity: 98% CAS No.: 132388-58-0 Molecular Formula: C23H22N2O3.xH2O Formula Weight: 392.45(anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00153422
Formule: C₂₃H₂₄N₂O₄
Poids moléculaire: 392.44 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153422
Numéro CAS: 132388-58-0