Imprimer
Fmoc-Met(O)-OH 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H63271.03 H63271.06
H63271.03EA 50.9 EUR
H63271.03 H63271.06
Fmoc-Met(O)-OH 98%
Fmoc-Met(O)-OH
Purity: 98% CAS No.: 76265-70-8 Molecular Formula: C20H21NO5S Formula Weight: 387.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00077064
Formule: C₂₀H₂₁NO₅S
Numéro MDL: MFCD00077064
Numéro CAS: 76265-70-8