Phenol, 4-[(1S)-1-aminoethyl]- 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 221670-72-0
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD03844646
Formule:
C₈H₁₁NO |
Numéro MDL:
MFCD03844646 Numéro CAS: 221670-72-0 ADR: 8,III |