(R)-Dimethyl-2-aminosuccinate hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 69630-50-8
Molecular Formula: C6H11NO4.HCl
Formula Weight: 197.62
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 114-119°
Optical Rotation: -14°(c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00070384
Formule:
C₆H₁₂ClNO₄ Point de fusion: 114…119 °C |
Numéro MDL:
MFCD00070384 Numéro CAS: 69630-50-8 |