Imprimer
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine, tert-Butyl 4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate
H63191.03 H63191.06
H63191.03EA 131 EUR
H63191.03 H63191.06
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 170911-92-9 Molecular Formula: C15H23N3O2 Formula Weight: 277.36 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD04115065
Formule: C₁₅H₂₃N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115065
Numéro CAS: 170911-92-9