Imprimer
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 6-bromo-1H-indole-2-carboxylate
H63187.03 H63187.06
H63187.03EA 109 EUR
H63187.03 H63187.06
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate ≥97%
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 103858-53-3 Molecular Formula: C10H8BrNO2 Formula Weight: 254.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline powder Appearance: White MDL No.: MFCD03094942
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
Numéro MDL: MFCD00590200
Numéro CAS: 372089-59-3