tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sar-OtBu·HCl, tert-Butyl sarcosinate hydrochloride, Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, H-Sar-OtBu·HCl, tert-Butyl 2-(methylamino)acetate hydrochloride, H-Sar-OtBu.HCl
Purity: 97%
CAS No.: 5616-81-9
Molecular Formula: C7H15NO2.HCl
Formula Weight: 181.66
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 137-141°
MDL No.: MFCD00080936
Formule:
C₇H₁₆ClNO₂ Point de fusion: 137…141 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00080936 Numéro CAS: 5616-81-9 |